液体处理和分配
我们提供用于小体积液体分配的来自领先品牌的各种移液吸头 和移液器,包括 Eppendorf® Combitips Advanced® 和ep Dualfilter T.I.P.S.®、 Corning® DeckWorks™、Lambda® 和Isotip®、ART®自封闭吸头和SoftFit L Reload System™、BRAND® HandyStep®、 Transferpettor、 BIO-CERT和 PD-Tips吸头。为了保证分子生物学和细胞培养所需的质量,Corning® Costar® Stripette® 或 KIMAX® 51 血清移液器 是不二之选。和MilliSentials™ 分液移液器控制器、Eppendorf® Easypet®或BRAND® accu-jet® 移液器控制器一起使用,让您拥有一对最佳组合。.针对滴定和分析化学技术,BRAND® BLAUBRAND® ETERNA 容量移液器随附原始批次证明。 随着瓶顶分液器 (如 BRAND® Dispensette® S和 seripettor® pro),来自Hamilton®的双注射器稀释器 Microlab® 625 和KDS Legato™ 注射泵的加入,我们提供全面的产品组合供一般实验室应用使用,满足您的实验室需求。
常用分类
Products
移液器
移液器与移液吸头配合使用,以吸取和分配固定体积的液体。
- 手动移液管根据空气排量输送指定体积的液体。
- 电子移液管可最大限度避免因反复移液操作引起肌肉骨骼疾病发生和加剧,常用于取代机械式移液管。
- 正压式移液管用于处理小量挥发性或粘性物质,如DNA。这类物质需要采用由毛细管和直接置换液体的活塞组成的一次性微量加样吸头。正压式移液管是移取高粘度或起泡液体,或高密度或蒸气压力液体的理想之选。
- 重复式移液管无需在不同步骤间反复吸取液体,可将等体积液体反复分液到多个管或孔中。
- 多通道移液管可容纳多个吸头,通过单个移液器加样到多孔板中。
移液吸头
移液吸头是微量移液管吸取和分配指定体积液体所用的一次性附件。移液吸头选择取决于多种因素:
- 容量:配合特定移液器使用时,吸头可准确转印指定体积范围的液体。吸头容量必须与移液器容量匹配,才可确保准确分液。
- 材质:移液吸头通常由透明一次性聚丙烯制成,方便查看内容物。玻璃移液吸头适用于苛性化学品分液。
- 尺寸:部分移液吸头会采用加长设计,以进行凝胶上样、微毛细管填充、PCR及从长颈瓶中吸液。大口径移液吸头具有较大的吸头开口,可转移粘性液体、基因组DNA和脆弱细胞系。移液吸头应尺寸适当,对移液器针筒形成有效密封。
- 无菌性:根据实验需要,可提供无菌或非无菌吸头。细胞培养应用通常需要使用无菌移液吸头。
- 处理方式:吸头应不含DNase、RNase和热原。部分液体处理应用需要采用专用移液吸头,即涂覆或处理吸头,以确保低蛋白吸附或驻留能力。
- 过滤器和屏障吸头:过滤移液器吸头在连接点附近装有过滤器,可避免移液器污染及分液前交叉污染,建议在处理核酸、病原体或放射性同位素时使用。吸头屏障可防止液体进入移液器。现有多种过滤器和屏障吸头可用于污染控制。
- 相容性:通用吸头与大多数标准移液管兼容。部分移液管具有非常规的吸管几何形状,可能需要专用吸头。某些移液吸头由硬质塑料制成,可能与某些移液器不兼容。正压式移液管需要集成毛细管和活塞的专用吸头,以吸取粘性液体。
移液器控制器和洗耳球
移液器和移液管控制器用于将液体吸入血清和吸液移液管中,以进行测量和分液。
- 机械式移液器根据空气排量输送指定体积的液体。
- 电子移液器(又称移液管控制器)更符合人体工程学,可最大限度避免因重复移液引起或加剧身体损伤。
- 正压式移液器用于移取高粘度或起泡液体,或高密度或蒸气压力液体。
移液管
移液管是用于血清学、细胞培养和化学应用的带刻度玻璃或塑料管,可精确测量液体量。它们依靠移液管分液装置(例如吸管、移液器或移液管控制器)吸取液体以便测量和分液。玻璃移液管可重复使用,测量精度高,且与苛性溶剂相容。塑料移液管避免了玻璃易碎的问题,并提供聚苯乙烯(兼具高测量精度和塑料材质的便利性)以及聚乙烯和聚丙烯材质选择,化学品耐受性好。
- 血清移液管为玻璃或塑料材质移液管,常用于测量和分液毫升级液体。这类产品通常带有刻度来精确测量凹液面,有分别针对无菌细胞培养方案和常规实验室加样的无菌和非无菌两种型号。可选棉塞可防止灌装过量和污染。可选大口径吸头可用于吸取粘性液体和悬浮液。
- 巴氏移液管(也称为巴氏吸管)具有一体式吸管(类似于滴管),可用于转移少量液体。这种移液管可由玻璃、聚苯乙烯或聚丙烯材料制成。巴氏移液管分为无刻度版或可测定液体体积的刻度板两种。
- 吸液管用于从容器中吸去或吸出液体,不会测量体积。这类产品通常无刻度,尺寸根据容量特制,提供带塞/无塞、无菌/非无菌及塑料/玻璃材质选择。
- 定容移液管经过校准,可高精度量取固定体积液体。这种移液管两端细长,中间胖肚并带有一个固定刻度,可精确限定抽取体积。它们常用于分析化学应用,可从基础储液制备实验室溶液及制备滴定溶液。
瓶顶分液器
瓶顶分液器是一种液体测量装置,可装到瓶顶,以安全、可重现、无污染地分液。瓶顶分液器应根据瓶顶直径、材料(确保化学相容性)和分液体积范围选择。