重要文件
V900933
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白
≥98%, ≤5% Loss on drying, suitable for western blot
同義詞:
牛血清白蛋白 来源于牛血清, BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
等級
reagent grade
品質等級
產品線
Vetec
化驗
≥98%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
~66 kDa
技術
western blot: suitable
雜質
≤5% Loss on drying
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
牛血清白蛋白(BSA)是一种66.4 kDa的水溶性蛋白。它是由约583个氨基酸残基组成,不含碳水化合物的单一多肽链。BSA拥有由六个a-螺旋形成的三个同源结构域。它可依赖于pH进行可逆的构象异构化。蛋白的天然结构在加热时会变得具有反应性和灵活性。
應用
牛血清白蛋白(BSA)已用于:
  • Bradford蛋白检测法用于蛋白定量中的一种标准品
  • 通过视黄醇、白藜芦醇以及(-)-表没食子儿茶素-3-没食子酸酯(EGCG)研究BSA多配位体的形成
  • 研究生物炭(由植物物质生成的木炭)对BSA的吸附
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
牛血清白蛋白(BSA)作为一种模范蛋白已用于多种研究,包括免疫诊断过程、细胞培养基和临床化学。
準備報告
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kinetics of thermal denaturation and aggregation of bovine serum albumin.
Borzova V A, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
YAP and TAZ mediate steroid-induced alterations in the trabecular meshwork cytoskeleton in human trabecular meshwork cells.
Peng J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(1), 164-172 (2018)
Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I, et al.
Scientific Reports, 5, 12210-12210 (2015)
Frank W P
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 1, 141-141 (1975)
"Adsorption of bovine serum albumin and urease by biochar.
Wang W, et al.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 61(1) (2017)