重要文件
V800000
Sigma-Aldrich
1,10-菲咯啉 盐酸盐 一水合物
Vetec, reagent grade
同義詞:
邻菲咯啉 盐酸盐 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8N2 · HCl · H2O
CAS號碼:
分子量::
234.68
Beilstein:
4007967
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
mp
224-225 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChI 密鑰
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.