Key Documents
1356891
USP
月桂醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
1-十二烷醇, 十二碳醇, 十二醇, 月桂醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)11OH
CAS號碼:
分子量::
186.33
Beilstein:
1738860
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
7.4 (vs air)
蒸汽壓力
0.1 mmHg ( 20 °C)
API 家族
lauryl alcohol
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
4 %
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI 密鑰
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
月桂醇(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup