重要文件
1009978
USP
N-乙酰基-D,L-蛋氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
N-乙酰-DL-甲硫氨酸, 乙酰蛋氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3SCH2CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
191.25
Beilstein:
1867673
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
methionine & derivatives
製造商/商標名
USP
mp
117-119 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
N-Acetyl-ᴅ,ʟ-Methionine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methionine
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)