重要文件
PHL89498
反式-香豆酸
phyproof® Reference Substance
同義詞:
p -香豆酸, 反式对羟基肉桂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
164.16
Beilstein:
2207383
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI 密鑰
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
羟基肉桂酸存在于许多水果和蔬菜中。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma mentha zingiber
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)