重要文件
PHL83258
反式-对香豆酸
phyproof® Reference Substance
同義詞:
反式-3-羟基肉桂酸, (E)-3-(3-羟基)肉桂酸, 间香豆酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
164.16
Beilstein:
2084229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
mp
193-195 °C (lit.)
應用
food and beverages
SMILES 字串
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
InChI 密鑰
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
PHL83258-100MG