重要文件
816049
TSKgel® SWXL 色谱柱
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
同義詞:
GFC 300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 16049
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 7.8 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
5 μm
孔徑
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The TSKgel QC-PAK columns are available within the TSKgel G2000SWxl and G3000SWxl line. These columns are 15cm in length with 5μm particles and offer the same resolution in half the time as the 30cm, 10μm TSKgel G2000SW and G3000SW columns.
外觀
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)