推薦產品
產品名稱
TSK-GEL® 体积排阻(SW 类型)高效液相色谱柱, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
材料
glass
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 08800
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 8 mm
基質
spherical silica
基質活性組
diol phase
粒徑
10 μm
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)