推薦產品
產品名稱
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 05105
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
60 cm × 7.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
12 μm
孔徑
125 Å
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析柱
產品號碼