重要文件
55215-U
Supelco
Supelco® ColumnSaver 在线过滤器
size 2.0 μm, pkg of 10 ×  ea
同義詞:
ColumnSaver precolumn guard
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
包裝
pkg of 10 ×  ea
品質等級
尺寸
2.0 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 为保护柱或色谱柱分析柱提供保护
  • 无需扳手或工具即可安装,手紧可承受 5000psi 压力
  • 比带柱套的常规过滤器具有更低的死体积
  • 通用连接,与所有制造商的接头兼容
·
新型的 Supelco ColumnSaver 以更低的成本提供常规在线过滤器所具有的保护功能。凭借方便的直连设计,可在数秒内完成更换,安装过程无需扳手和工具。
PEEK 过滤器主体包含一个 HiFlo 滤芯,能够以最小的死体积或背压提供最好的颗粒物过滤效果。一旦柱压升高,只需取下并更换新的 Supelco ColumnSaver 过滤器即可。直连设计兼容所有制造商的 1/16 英寸,内接口为 10-32 的接头。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)