重要文件
Z227250
Supelco® PEEK 接头
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
同義詞:
PEEK接头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
品質等級
包裝
pkg of 5 ea
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于连接所有 1/16 英寸管的生物兼容接头。
特點和優勢
能承受 6000psi(420kg/cm2) 压力。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1