重要文件
54994
PEEK 管
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32119290
參數
1000 psi max. pressure
長度 × 外徑 × 內徑
10 ft × 1/16 in. × 0.055 in.
顏色
natural
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚醚醚酮 (PEEK) 管已成为 HPLC 系统中不同位置不锈钢管路的常用替代品。当必须避免样品与金属组分联系时,如与金属络合剂或某些生化化合物一起工作时,它尤其有用。PEEK 管还具有其他优点:柔韧、易于切割、具有极好的机械稳定性和化学相容性,并且可用于 100°C。四氢呋喃 (THF)、二甲基亚砜 (DMSO)、二氯甲烷和浓硝酸和硫酸不应用于 PEEK 管路。我们的 1/16 英寸 PEEK 管带有颜色编码,便于识别,内径长 10 ft/3m。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)