Key Documents
503193
Supelco
二氧化碳捕集阱
volume 100 cc, 1/4 in. fitting
同義詞:
CO2 捕集器 100CC,1/4 英寸紧固件
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
容積
100 cc
接頭
1/4 in. fitting
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氢氧化钠非纤维状硅酸盐材料因其高吸收能力和对二氧化碳的指示性能而被普遍接受。 通常在需要更换饱和材料之前,该材料将吸收其重量的20%至30%的二氧化碳。 随着二氧化碳的吸收,由于碳酸钠的形成,绿褐色的材料变成白色。 捕集阱由硼硅酸盐玻璃制成,配件镀镍,并带有烧结的不锈钢熔块。
应当在本装置的下游安装一个水分收集器,以吸收产生的水分。
注意:由于吸收剂的腐蚀性,在重新填充捕集阱时必须格外小心。
尺寸:
  • 100 cc 疏水阀:12 3/4 英寸 (32.4 cm) 长 x 1 3/4 英寸(44 mm) 直径
  • 250 cc 疏水阀:17 1/2 英寸长 (44.4 cm) x 2英寸 (51 mm) 直径
應用
It may be used to connect combustion oven and GCMS separator, for transfer of the gas into MS inlet system which monitors isotope-ratio.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Isotope-ratio-monitoring gas chromatography-mass spectrometry.
Matthews, D. E., and J. M. Hayes.
Analytical Chemistry, 50.11, 1465-1473 (1978)