Key Documents
20618
Supelco
分子筛 5A 除湿器
volume 200 cc, 1/4 in. fitting
同義詞:
干燥管 1/4 英寸
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
一般說明
Moisture trap or drying tube is suitable to maintain anhydrous conditions within the apparatus. There are two types of drying tubes. It is usually prepared by placing a small, loose plug of glass wool or cotton into the constriction at the end of the tube. A drying agent is poured on top the plug. Molecular sieve 5A has the affinity for water and easily displaces other trapped gases.
分子筛 5A 可有效去除压缩空气、电解产生的氢、室内氮气或其他高水分或碳氢化合物含量的气体中的水分和重烃。
尺寸:
  • 200 cc 捕集阱:26 1/4 in. (67 cm) 长 ×1 in.(2.5 cm)直径
  • 750 cc 捕集阱:18 in.(45.7 cm) 长 ×2 3/8 in. (6 cm) 直径
  • S-捕集阱:7 1/2 英寸 (19 cm) 长 x 5 9/16 英寸。(14.1 cm) 宽 x 1/2 in. (13 mm) 直径 [ 总床长:19 3/4 in.(50.2 cm);延长的床长度确保气体和吸附剂之间的长期联系,并提供更大的工作容量]
相關產品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue, Miles D., Herman D. Axelrod, and James P. Lodge Jr.
Analytical Chemistry, 43, 1113-1115 (1971)
Donald Pavia
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques, 617-617 (2010)