certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1(C(c2c3c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])c(c(c(c31)[2H])[2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
InChI 密鑰
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
客戶也查看了
條款
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)