重要文件
47358-U
Supelco
EPA 524.2 增强混标
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 524.1,524.2
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type fortification
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
相關類別
一般說明
EPA 524.2强化溶液是一种含有4-溴氟苯、氟苯和1,2-二氯苯-d4作为认证标准物质(CRM)的多组分溶液。
US EPA 500系列方法是用于鉴别和定量原水源水、成品饮用水和全部处理阶段饮用水中挥发性有机化合物(VOC)、农药、合成有机化合物(SOC)和三卤甲烷消毒副产物(THM)等有机污染物的分析方法。
應用
已使用EPA 524.2强化溶液作为内标物,通过基于气相色谱(GC)的技术,分别鉴别和定量河水、自来水样品以及室内游泳池的空气和水中的挥发性有机化合物(VOC)物质苯、甲苯、乙基甲苯和二甲苯(BTEX)、溴二氯甲烷(BDCM)和THM。EPA 524.2强化溶液可用作CRM,通过气相色谱-质谱法(MS)联用定量测定室内和室外空气样品中的挥发性有机化合物(VOC)分析物。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析物
描述
    4-Bromofluorobenzene
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    Fluorobenzene
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Assessment of air and water contamination by disinfection by-products at 41 indoor swimming pools
Tardif R, et al.
Environmental Research, 148(6), 411-420 (2016)
Volatile organic compounds (VOCs) in conventional and high performance school buildings in the US
Zhong L, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1), 100-100 (2017)