Key Documents
27562-U
Supelco
带 0.3mL 小体积内衬管的 ABC Vial
clear glass vial (vial only), cap (none supplied)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial (vial only)
特點
cap (none supplied)
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这些 ABC 样品瓶带有小体积内衬管,可用作钳口密封盖或与螺纹瓶盖配合使用。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
法律資訊
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
LVI is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)