重要文件
71505-M
Millipore
D-Tube 透析器 Mini, MWCO 12-14 kDa
同義詞:
Dialyzer for Small Volumes, MWCO 12-14 kDa Dialyzer, Mini Dialyzer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
製造商/商標名
Novagen®
品質等級
儲存條件
OK to freeze
儲存溫度
10-30°C
一般說明
D-Tube透析器Mini、Midi、Maxi和Mega
D-Tube透析器用于从聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶中透析和电洗脱蛋白质、RNA、DNA和寡核苷酸。一次性使用的试管不需要注射器、微量离心机或费力的步骤来操作小体积的样品。使用标准实验室移液器添加和移除样品。D-Tube透析器具有3.5至14 kDa的截留分子量(MWCO),设计有四种容量:mini(10-250 µl)、midi(50-800 μl)、maxi(100-3000 µl)和mega(10 ml、15 ml和20 ml)。膜是超净的、经EDTA处理的再生纤维素,不含硫和重金属。
D-Tube透析器Mini、Midi和Maxi包含10个D-Tube透析器和一个浮动架,最多可容纳四个D-Tube透析器。D-Tube透析器Mega包含10或50个试管和一个或5个浮动架,以将一个D-Tube Mega固定在交换缓冲液中。
D-Tube电洗脱附件套件
D-Tube电洗脱附件套件为D-Tube透析器提供支撑托盘(与大多数市售水平电泳装置兼容),并为电洗脱后的蛋白质和核酸沉淀提供优化试剂。该试剂盒还包含用于从提取的蛋白质样品中去除SDS的优化缓冲液,使其与MALDI-MS分析兼容。D-Tube透析器和D-Tube电洗脱附件套件的组合为从非变性和变性(SDS)聚丙烯酰胺凝胶中提取任何蛋白质、蛋白质-蛋白质和蛋白质-DNA复合物提供了独特的工具,在不到2小时的时间内具有60%的回收率。该方法可有效回收蛋白质,同时从2D凝胶上电泳的蛋白质中去除两性电解质。提取的蛋白质与大多数下游应用兼容,例如MALDIM、用于抗体生产的动物免疫、HPLC分析、肽图和功能分析。此外,D-Tube透析器可用于从聚丙烯酰胺和琼脂糖凝胶中提取寡核苷酸、RNA和DNA。对于15 nt的寡核苷酸和高达80 kbp的DNA片段,可以实现高效提取(>90%)。
特點和優勢
  • 易于操作的透析器,用于缓冲液交换和尿素、洗涤剂的清除
  • 适用于聚丙烯酰胺和琼脂糖凝胶中蛋白质、蛋白质-DNA复合物、寡核苷酸、DNA和RNA的电洗脱
  • 无需注射器或任何特殊设备的一步法
  • 样品体积回收率>97%
  • 不含蛋白酶、RNAse、DNAse和PCR产物
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1