推薦產品
平均直徑
6 mm , when full
平均平面寬度
10 mm (0.4 in.)
容量
~10 mL/ft
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
典型的截留分子量=14,000。
包裝
干燥的卷装形式提供
品質
可能含有超过痕量的甘油和硫化合物。
準備報告
通过在流水中洗涤管3-4小时,可以除去用作保湿剂的甘油成分。 通过使用0.3%(w/v)硫化钠溶液在80℃下处理管1分钟,可以除去硫化合物。 用热水(60℃)洗涤2分钟,再用0.2%(v/v)硫酸溶液进行酸化,然后使用热水冲洗以除去酸。 该管可保留大多数分子量为12,000或更高的蛋白质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Sunil Khatak et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 125, 102008-102008 (2020-10-16)
The present study aimed to formulate anti-tubercular drugs (Rifampicin, Isoniazid and Pyrazinamide) loaded solid lipid nanoparticles (ATDs-SLNs) using microemulsion technique for oral administration. Central composite designed (CCD) was applied to study the effect of stearic acid (X1), Compritol® 888 ATO
條款
Ethidium Bromide Removal