重要文件
27165
Supelco
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black phenolic hole cap
螺紋尺寸
18-400
特點
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包裝
pkg of 100 ea
參數
149 °C temp. limit
直徑× 高度
20 mm × 11.3 mm
孔直徑
12 mm
接頭
thread for 18-400
相容性
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)