重要文件
24885-U
Supelco
隔垫型隔膜
aluminum/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
barrier (silicone bonded to aluminum)
描述
aluminum/silicone
septum type: Barrier
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
外徑
16 mm
直徑× 厚度
16 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)