Key Documents
Z729469
Hettich® plate carrier for rotor 1460
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, plate carrier for rotor 1460 (Z722839)
同義詞:
Hettich® plate carriers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.82
特點
Holds 3 - 5 x MTP plates
製造商/商標名
Hettich 1453
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor 1460
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG