重要文件
Z728152
Hettich® fixed angle rotor, 30 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
同義詞:
Hettich® centrifuge rotors
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 4790
參數
24,400 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)