重要文件
Z601438
Hettich® ROTOFIX 32A离心机
AC/DC input 240 V AC
同義詞:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
NACRES:
NB.22
AC/DC 輸入
, Schuko plug
, UK plug
描述
ROTOFIX 32A
特點
CE compliant
製造商/商標名
Hettich 1206
參數
4226 rpm
6000 rpm
技術
centrifugation: suitable
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
注意:ROTOFIX 32A非常适合临床化学和细胞学任务。然而,这种多功能离心机可以处理的不仅仅是医疗应用。
通过各种配件,ROTOFIX 32A还可用于工业和研究实验室的样品制备。
转子和其他离心机配件均为单独出售。
  • 经济型通用台式离心机
  • 非冷冻
  • 容量:4×100mL
  • 最大转速/离心力:6,000/4,186(外摆式)
  • 尺寸(高x宽x深):257mm(10.0英寸)x 366mm(14.5英寸)x 430mm(17.0英寸)
  • 坚固且多功能,是日常实验室工作不可或缺的
  • 多种配件
  • 可更换的转子,用于支持:最大至100 mL的圆底管,最大至50 mL的锥形管;细胞学中最多8个载玻片托架
  • 重量:23 kg (50.5 lbs)
  • 符合CE标准
包裝
加拿大CSA或cTUVus标签(SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)