Merck
全部照片(3)
重要文件
Z726508
Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
yellow, 5 mL, MWCO 8-10 kDa
同義詞:
Float-A-Lyzer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123100
NACRES:
NB.22
材料
yellow
包裝
pack of 12 ea (dry with glycerol)
製造商/商標名
Spectrum Labs G235055
孔徑
8-10 kDa MWCO
容量
5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 95-98% 的样品回收率
  • 极高的膜纯度
  • 操作简单 & 防泄漏
  • 体积特定稀释控制
  • 完整 & 即用型包装
Spectrum′ 专有的生物技术级 CE 是一种低蛋白质结合合成膜,有 4 种精确的 MWCO′(MWCO 变体的颜色编码),不含重金属和硫化物污染物。圆柱形管道几何形状可防止样品稀释(与盒式设备相关),并为总体积检索提供开放通​​道。只有 Float-A-Lyzer® G2 可确保 95-98% 的样品回收率,同时保持 99% 的样品纯度和 <1% 的样品稀释度。
带有密封 O 型圈的防漏旋盖可通过随附的移液器轻松取用,以进行上样、过程测试和样本检索,而不会出现针刺的风险。随附的浮动环可改善透析期间的样品浮力和垂直方向。时尚的设计允许在同一个容器中透析多个样品。
不需要额外的套件、浮标或配件。Float-A-Lyzer G2 采用干燥包装,可随时使用,包括所有组件。只需用水冲洗,用移液管上样,然后进行透析。
Spectrum Laboratories 推出 Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2 新一代即用型实验室透析装置,配有超纯生物技术级纤维素酯(CE)膜
法律資訊
Float-A-Lyzer is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Spectra/Por is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)