重要文件
Z724505
Hettich® bucket for rotors 1798, 4446 and 5694
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R, Bucket for Rotors 1798 (Z720208), 4446 (Z657999) and 5694
同義詞:
Hettich® centrifuge buckets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.22
特點
Holds 1 x 100 mL tubes
Holds 12 x 4 - 15 mL tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 20 x 2.7 - 7 mL tubes
Holds 40 x 1.5 - 2 mL tubes
Holds 5 x 25 mL tubes
製造商/商標名
Hettich 5051
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor 1798, 4296, 4446, 4753, 5694
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Note: Replaces Bucket 5091
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)