重要文件
Z722863
Hettich® Universal 320/320R 离心机
UNIVERSAL 320, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
同義詞:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
特點
cooling: no
製造商/商標名
Hettich 1401-01
參數
16000 rpm
24900 rpm
技術
centrifugation: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
346 mm (13.5 in.) × 395 mm (15.5 in.) × 520 mm (20.5 in.)
重量
29 kg (64 lb)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 标准性能通用台式离心机
  • 提供非冷藏 (320)和冷藏(320R)版本
  • 容量:4 x 200 mL(旋出)/6x94 mL
  • 最大转速/离心力:15,000/21,382 (固定角)
  • 温度范围(320R): -20°C至+4°C
  • 降噪技术
  • 按钮打开和关闭盖子,带有跌落保护
  • 10 个用户定义的设置
  • 符合CE标准
可支持特殊应用:
  • 冷冻盒可容纳多达8个载玻片架
  • 微孔板和深孔板
注意:UNIVERSAL 320 离心机可以为几乎所有临床或研究应用提供出色的性能和广泛的附件。此外,由于UNIVERSAL 320/320R离心机既可用于标准应用,也可用于特殊应用,因此它们不仅用途广泛,而且节省了成本,并节省了实验室空间。
转子和其他离心机配件均为单独出售。
包裝
加拿大CSA或cTUVus标签(SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1