Key Documents
Z371068
Sigma-Aldrich
透析袋夹
yellow, size 70 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123102
NACRES:
NB.22
材料
yellow
尺寸
70 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
夹紧盖可轻轻锁住透析管,从而提供了无节的防漏密封。可与纤维素酯、再生纤维素和PVDF透析膜一起使用。封盖完全由尼龙66制成,工作温度范围为0-90°C,并可使用环氧乙烷、γ-辐射、乙醇或福尔马林进行灭菌。
可使用不同的颜色对样本进行编码。为获得最佳效果,请选择比透析管宽度宽4-10 mm的封盖。