描述
aminopeptidase substrate
產品線
BioXtra
化驗
≥99.9% (titration)
形狀
crystalline
儲存條件
dry at room temperature
雜質
≤0.005% Insoluble matter
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.01% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying, 110°C
顏色
white
pH值
10.5-12.0 (1 M in H2O)
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, colorless
water: 678 g/L at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
吸收
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M
≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
應用
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
特點和優勢
- 适用于细胞膜渗透性研究以及生物化学和分子生物学研究中的缓冲液制备
- 通过低重金属污染含量验证测试,确保适用于各种应用
- pH 7-9 (25 °C) 范围内有效缓冲,pKa 8.1 (25 °C)
- 通过痕量阴离子和阳离子检测测试
其他說明
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
同類產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1