重要文件
T2949
Sigma-Aldrich
抗 mTOR 兔抗
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
抗 FRAP, 抗 SEP, 抗 FKBP-12 雷帕霉素相关蛋白, 抗 RAFT
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.44
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 289 kDa
物種活性
rat, human, mouse
濃度
1.0-1.5 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): 1.0-1.5 μg using 300 μg RIPA extract of human transformed kidney HEK 293T cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of rat brain tissue
western blot: 1:500 using mouse brain tissue
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FRAP1(2475)
mouse ... Frap1(56717)
rat ... Frap1(56718)
一般說明
mTOR 是一种进化上保守的丝氨酸/苏氨酸激酶,属于磷酸肌醇激酶相关激酶 (PIKK) 家族。该激酶通过启动对营养物质(如氨基酸(主要是亮氨酸)、生长因子、有丝分裂原和胰岛素)的翻译来调节细胞生长。mTOR 通过 S6K1 激活和 4E-BP1 抑制介导翻译起始。mTOR 也可以调节一些细胞功能,如肌动蛋白的组织,分泌,膜运输,蛋白质降解,蛋白激酶 C 信号,tRNA 合成和核糖体生物合成。抗 mTOR 抗体对人、小鼠和大鼠 mTOR (289 kDa) 具有特异性。
特異性
抗 mTOR (FRAP) 使用相应的于人 mTOR 的氨基酸 2433-2450 的肽生产。相应的序列在小鼠中相同,在大鼠中相差 1 个氨基酸。该抗体可特异性识别人、小鼠和大鼠 mTOR (289 kDa),适用于免疫印迹、免疫沉淀和免疫荧光。
免疫原
对应于人 mTOR 氨基酸残基 2433-2450 的合成肽。
相应的序列在小鼠中相同,在大鼠中相差 1 个氨基酸。
應用
抗mTOR 抗体适用于蛋白免疫分析(1:1,000, 使用虹鳟鱼培养物的肌管细胞裂解液)。该抗体也可用于间接免疫荧光、免疫沉淀和微阵列。
此抗体已成功使用的应用,以及相关的同行评审论文如下。
蛋白免疫分析(Western Blotting)(1篇文章)
外觀
溶于含有1% BSA和15 mM叠氮化钠作(pH 7.4)的 .01 M磷酸盐缓冲液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Joan Sánchez-Gurmaches et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 299(2), R562-R572 (2010-05-21)
The effects of insulin and IGF-I on fatty acid (FA) and glucose metabolism were examined using oleic acid or glucose as tracers in differentiated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) myotubes. Insulin and IGF-I significantly reduced the production of CO(2) from oleic
Sara Comesaña et al.
Frontiers in physiology, 9, 1209-1209 (2018-09-14)
To continue gathering knowledge on the central regulation of food intake in response to amino acids in teleost fish, using as a model rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), we evaluated in a first experiment the feeding attractiveness of L-leucine, L-valine, and
F Lavajoo et al.
Scientific reports, 10(1), 184-184 (2020-01-15)
The tolerance of fish to fasting offers a model to study the regulatory mechanisms and changes produced when feeding is restored. Gilthead sea bream juveniles were exposed to a 21-days fasting period followed by 2 h to 7-days refeeding. Fasting provoked
Sara Comesaña et al.
Frontiers in physiology, 10, 1206-1206 (2019-10-18)
We hypothesize that the presence in fish brain of a ketone body (KB) like β-hydroxybutyrate (BHB) alters energy homeostasis through effects on food intake and peripheral energy metabolism. Using rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) as a model, we intracerebroventricularly (ICV) administered
mTOR signaling regulates myotube hypertrophy by modulating protein synthesis, rDNA transcription, and chromatin remodeling
Von Wolden F, et al.
The American Journal of Physiology, 311(4) (2016)
文章
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.