重要文件
CPSOC
Sigma-Aldrich
化学发光过氧化物酶底物
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.83
描述
One Component Solution
品質等級
形狀
liquid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
應用
单组分化学发光膜/印迹过氧化物酶底物基于鲁米诺,可高灵敏度检测辣根过氧化物酶(从皮克到飞克)。与竞争对手的产品相比,它具有更高的灵敏度和便利性。该底物以单一组分形式提供。它不需要混合,可以立即使用,从而消除了混合误差。 CPSOC底物可用于辣根、过氧化物酶(HRP)-缀合物的免疫印迹、蛋白质印迹、斑点印迹和任何印迹应用中。该底物可以与各种封闭缓冲液一起使用,并可以在硝酸纤维素膜或PVDF膜上使用。并且在这些印迹种显示低背景信号。检测和分析可以通过CCD成像系统或X射线胶片进行分析。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Wupu Osimanjiang et al.
Journal of neurotrauma, 37(18), 1954-1962 (2020-04-23)
Glycosylation is a fundamental cellular process that has a dramatic impact on the functionality of glycoconjugates such as proteins or lipids and mediates many different biological interactions including cell migration, cellular signaling, and synaptic interactions in the nervous system. In