重要文件
SRP4137
Sigma-Aldrich
IL-4 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
同義詞:
B 细胞刺激因子, BCDF, BCGF, BSF-1, IL-4, 淋巴细胞刺激因子 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
~15.0 kDa
包裝
pkg of 10 μg
雜質
endotoxin, tested
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IL4(3565)
一般說明
基因 IL-4(白细胞介素 4)定位于人类染色体 5q31.1。人 IL-4 是一种含有 130 个氨基酸残基的 15 kDa 球状蛋白。是一种主要由活化的 Th2(T 辅助)细胞分泌的细胞因子。
應用
IL-4(白介素4)已被用于将人单核细胞白血病(THP-1)细胞极化为M2样表型。
在发炎的猪子宫内膜中,使用 IL-4(白细胞介素 4)-人研究 IL-4 对白三烯 B4 和白三烯 C4 合成以及分泌的影响。已用于研究 IL-4 对猪子宫内膜上皮细胞合成和分泌白三烯的影响。
生化/生理作用
IL-4(白介素 4)是一种强效的淋巴样细胞生长因子,可刺激某些 B 细胞和 T 细胞的生长和存活。它具有抗炎反应,并通过阻止细胞内病原体来参与免疫过程。IL-4 在 Th2(T 辅助细胞)分化中也起重要作用。此外,它还可以抑制促炎细胞因子。IL-4 会引起天疱疮。此外,基因突变也会引起牙种植体损失。在儿童中,IL-4 可能产生哮喘和 肺炎支原体 感染的风险。
外觀
无菌过滤并冻干,无添加剂。
重構
在水中重悬至浓度为 0.1-1.0 mg/mL。然后可使用其他水性缓冲液稀释该溶液。
打开样品瓶之前需离心。避免反复冻融。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Linkage analysis of IL4 and other chromosome 5q31.1 markers and total serum immunoglobulin E concentrations.
Marsh DG, et al.
Science, 264, 1152-1156 (1994)
Effect of lipopolysaccharide and cytokines on synthesis and secretion of leukotrienes from endometrial epithelial cells of pigs.
Jana B and Czarzasta J
Animal Reproduction Science, 168, 116-125 (2016)
Shuichi Sakamoto et al.
Oncoimmunology, 8(12), e1671760-e1671760 (2019-11-20)
A solid tumor consists of cancer and stromal cells, which comprise the tumor microenvironment (TME). Tumor-associated macrophages (TAMs) are usually abundant in the TME, contributing to tumor progression. In cases of peritoneal dissemination of gastric cancer (GC), the contribution of
Association of interleukin 4 gene polymorphisms with dental implant loss.
Pigossi SC, et al.
Implant Dentistry, 23, 723-731 (2014)
Purification of a 130-kDa T cell glycoprotein that binds human interleukin 4 with high affinity.
Galizzi JP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 265, 439-444 (1990)