重要文件
SML3803
Sigma-Aldrich
Gabapentin Enacarbil
≥95% (HPLC)
同義詞:
1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic acid, 1-[[[[1-(2-Methyl-1-oxopropoxy)ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexaneacetic acid, XP 13512
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H27NO6
CAS號碼:
分子量::
329.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
oil
顏色
, Faint yellow to dark yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(CC1(CCCCC1)CC(=O)O)C(=O)OC(OC(=O)C(C)C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)
InChI 密鑰
TZDUHAJSIBHXDL-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Gabapentin enacarbil, a prodrug to gabapentin, is an orally available anticonvulsant and analgesic drug of the gabapentinoid class. Gabapentin enacarbil is used for treatment of restless legs syndrome.
Orally available anticonvulsant and analgesic drug; prodrug to gabapentin
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)