重要文件
SML3598
Sigma-Aldrich
1PBC
≥98% (HPLC)
同義詞:
1-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H6F3N3O
CAS號碼:
分子量::
277.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
OC1=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C2=NC3=CC=CC=C3N21
生化/生理作用
1PBC is a potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel that interacts with the anion pore. Also, 1PBC is a potent inhibitor of TMEM16F channel.
Potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel; potent inhibitor of TMEM16F channel
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)