重要文件
SML1865
Sigma-Aldrich
Rbin-2
≥98% (HPLC)
同義詞:
7-Bromo-2-(2-methyl-allylsulfanyl)-9H-1,3,4,9-tetraaza-fluorene, 7-Bromo-3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)thio]-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b]indole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11BrN4S
CAS號碼:
分子量::
335.22
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(CSC(N=N1)=NC2=C1C3=C(N2)C=C(Br)C=C3)=C
InChI
1S/C13H11BrN4S/c1-7(2)6-19-13-16-12-11(17-18-13)9-4-3-8(14)5-10(9)15-12/h3-5H,1,6H2,2H3,(H,15,16,18)
InChI 密鑰
OVDAOBDZJJZJMY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin that inhibits eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-2 directly targets AAA+ ATPase Midasin.
Rbin-2 (ribozinoindole-2) is a cell penetrant, potent, selective and reversible inhibitor of Midasin.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)