重要文件
SML1777
Sigma-Aldrich
Propacetamol hydrochloride
≥98% (HPLC)
同義詞:
4-Acetamidophenyl (diethylamino)acetate hydrochloride, Proparacetamol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H20N2O3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
300.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI 密鑰
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)