SML1625
Gemifloxacin mesylate
≥98% (HPLC)
同義詞:
7-(4-Aminomethyl-3-methyloxyiminopyrrolidin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1, 4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid mesylate, 7-[(4Z)-3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CS(=O)(O)=O.OC(C1=CN(C2CC2)C3=NC(N4C/C(C(CN)C4)=N\OC)=C(F)C=C3C1=O)=O
InChI
1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
InChI 密鑰
JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3