重要文件
SML0518
Sigma-Aldrich
NSC405020
≥98% (HPLC)
同義詞:
3,4-Dichloro-N-(1-methylbutyl)-benzamide, 3,4-Dichloro-N-(pentan-2-yl)benzamide, NSC 405020
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15Cl2NO
CAS號碼:
分子量::
260.16
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP that repressed tumor growth and caused a fibrotic DPEX-like tumor phenotype in vivo. NSC405020 does not inhibit the catalytic activity of MMP-2.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)