Merck
全部照片(3)
重要文件
SMB00703
Sigma-Aldrich
四乙酰植物鞘氨醇
≥98% (HPLC)
同義詞:
N-[(1S,2S,3R)-2,3-双(乙酰氧基)-1-[((乙酰氧基)甲基]十七烷基]-乙酰胺, 三羟甲基甲胺基丙磺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H47NO7
CAS號碼:
分子量::
485.65
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
mp
46 °C
溶解度
ethanol: ≤25 mg/mL
脂質類型
sphingolipids
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)CCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C26H47NO7/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25(33-22(4)30)26(34-23(5)31)24(27-20(2)28)19-32-21(3)29/h24-26H,6-19H2,1-5H3,(H,27,28)/t24-,25+,26-/m0/s1
InChI 密鑰
SGTYQWGEVAMVKB-NXCFDTQHSA-N
生化/生理作用
四乙酰植物鞘氨醇(TAPS)是由 Wickerhamomyces ciferrii (也称为 Hansenula ciferrii)产生的一种鞘脂代谢物。 它通过抑制有丝分裂原激活的蛋白激酶(MAPK)途径和细胞内钙增加而发挥抑制血管生成的作用。因此,建议将 TAPS 作为与血管生成有关的疾病(例如关节炎、癌症和牛皮癣)的潜在治疗方法。
研究发现 TAPS 可诱导 HaCaT 人角质形成细胞凋亡。此外,已证明 TAPS 通过调节 HaCaT 细胞中促凋亡 Bax 和抗凋亡 Bcl-2 的水平,通过激活胱天蛋白酶协同增加 UVB 诱导的凋亡。
其他說明
由于四乙酰植物鞘氨醇的转变温度较低,该产品在室温下可能为半固体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Studies on the production of sphingolipid bases by the yeast, Hansenula ciferri.
M L Greene et al.
Biochimica et biophysica acta, 98(3), 582-588 (1965-06-01)
H J Kim et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 9(4), 449-456 (2004-06-12)
Inappropriate apoptosis results in the epidermal hyperplasia as in psoriasis and UVB irradiation has been successfully used to treat this kind of skin disorders. Previously, we reported that the novel phytosphingosine derivative, tetraacetyl phytosphingosine (TAPS) induced apoptosis in HaCaT cells.
Yoo Bin Kwon et al.
Experimental dermatology, 16(4), 311-317 (2007-03-16)
In a search for the wound healing accelerators, we found that tetraacetyl-phytosphingosine (TAPS), a sphingolipid metabolite produced by phytosphingosine acetylation, has significant inhibitory potential on healing of rabbit ear wound. As angiogenesis is fundamental to proper wound healing, we examined