Merck
全部照片(3)
重要文件
SMB00702
Sigma-Aldrich
芹菜素
≥97% (TLC), from citrus
同義詞:
4 & # 8242;,5,7-三羟基黄酮, 5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-4-苯并吡喃酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H10O5
CAS號碼:
分子量::
270.24
Beilstein:
262620
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352212
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥97% (TLC)
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
DMSO: 27 mg/mL
1 M KOH: 50 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI 密鑰
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Apigenin (ApI)又称5,7,4′-三羟基黄酮类化合物。它是一种天然化合物,存在于多种水果和草本植物中,比如橙子、洋葱和欧芹。
應用
芹菜素已用于:
  • 体外研究中测试其作为参考药物治疗各种消化道和癌症细胞的抗癌作用
  • 作为刺激物和抑制剂,测试其对坦桑尼亚城乡居民饮食和代谢变化引起的体外炎症反应的抗炎作用
  • 作为鉴别橄榄厂废水和渣中酚类化合物的参考标准
生化/生理作用
Apigenin (ApI)通过减弱表皮生长因子受体(EGF-R)酪氨酸磷酸化和ERK丝裂原活化蛋白(MAP)激酶磷酸化来抑制甲状腺癌细胞的发展。芹菜素参与不同信号级联的调控。它具有抗凋亡、抗炎、抗癌、抗菌和抗氧化等功能。
一种植物类黄酮,研究发现它通过在G2/M阶段阻止细胞周期来抑制细胞增殖。通过细胞周期停滞和诱导凋亡来抑制生长似乎与p53的诱导有关。对肿瘤促进的抑制作用也可能是由于激酶活性的抑制以及由此导致的癌基因表达的抑制。研究还报道了抑制拓扑异构酶ⅰ催化的脱氧核糖核酸再附着和增强细胞间缝隙连接通讯。
一种植物类黄酮,研究发现它通过在G2/M阶段阻止细胞周期来抑制细胞增殖。通过细胞周期停滞和诱导凋亡来抑制生长似乎与p53的诱导有关。通过抑制蛋白激酶C和由此导致的癌基因表达抑制来抑制PMA介导的肿瘤促进。研究还报道了抑制拓扑异构酶ⅰ催化的脱氧核糖核酸再连接和增强间隙连接细胞间通讯。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Apigenin inhibits growth and induces G2/M arrest by modulating cyclin-CDK regulators and ERK MAP kinase activation in breast carcinoma cells.
Yin F, et al.
Anticancer Research, 21(1A), 413-420 (2001)
Effect of apigenin on apoptosis induced by renal ischemia reperfusion injury in vivo and in vitro
Wang Xiao, et al.
Renal Failure, 40(1), 498-505 (2018)
Apigenin as an effective anticancer natural product: Spotlight on TRAIL, WNT beta-catenin, JAK-STAT pathways, and microRNAs
Ozbey U, et al.
Journal of Cellular Biochemistry (2018)
Apigenin, a component of Matricaria recutita flowers, is a central benzodiazepine receptors-ligand with anxiolytic effects
Viola H, et al.
Planta Medica, 61(03), 213-216 (1995)
Ana Miklavčič Višnjevec et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2020-12-31)
The valorization of olive pomace through the extraction of phenolic compounds at an industrial scale is influenced by several factors that can have a significant impact on the feasibility of this approach. These include the types and levels of phenolic