About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6O5
CAS號碼:
分子量::
194.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
推薦產品
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(OC1=C2C=CC=C1O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H6O5/c10-5-3-1-2-4-6(11)7(12)9(13)14-8(4)5/h1-3,10-12H
InChI 密鑰
OJIYXYUCRVFSRV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務