Key Documents
SCP0252
Sigma-Aldrich
凝血酶底物,荧光法
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H42N7O7
分子量::
624.71
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥80%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
BOC-Val-Pro-Arg-AFC
一般說明
凝血酶具有促凝血和抗凝血特性。它还具有趋化和促有丝分裂作用。凝血酶可触发哺乳动物细胞、成纤维细胞和巨噬细胞样肿瘤细胞系的生长。它调节大脑发育。凝血酶在止血和血栓形成中起重要作用。它与肥大细胞脱颗粒以及组胺的释放有关,并通过活化的巨噬细胞增强IL-1(白介素-1)的产生。凝血酶通过嗜中性粒细胞刺激血管通透性和跨内皮细胞迁移。
應用
凝血酶是一种参与凝血级联反应的丝氨酸蛋白酶,其中它将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。 可以使用含有VPR序列的肽(例如荧光底物Boc-VPR-AFC、Boc-Val-Pro-Arg-7-AMC和显色底物Boc-Val-Pro-Arg-pNA)检测(测定)凝血酶。 这些底物也可用于检测其他丝氨酸蛋白酶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Multifunctional roles of thrombin
Narayanan S
Annals of Clinical and Laboratory Science, 29(4), 275-280 (1999)
Thrombin functions as an inflammatory mediator through activation of its receptor.
Cirino G, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 183(3), 821-827 (1996)