特點和優勢
这种人血清经过处理以完全清除 T3 和 T4 ,从而使这些血清适用于制备标准品和对照品。
脱脂可延长保质期、改善外观并消除混浊或脂质的干扰。
含有低含量的酶和低含量的血清铁。
这种处理的血清可以承受多次冻融而不影响透明度。
脱脂可延长保质期、改善外观并消除混浊或脂质的干扰。
含有低含量的酶和低含量的血清铁。
这种处理的血清可以承受多次冻融而不影响透明度。
分析報告
内毒素检测
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1