重要文件
D5197
Sigma-Aldrich
SigMatrix Ultra Serum Diluent
同義詞:
Serum Diluent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in rice
等級
GMP
形狀
solution
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相關類別
一般說明
有关其他Sigmatrix产品的更多信息,请访问 Sigmatrix选择指南
適合性
该溶液作为 PBS(磷酸盐缓冲液)(pH 7.4)中即用型2%(w/v) 重组 HSA(人血清白蛋白)提供。已证明该制剂适合用作制备临床诊断 LC-MS/MS 分析用校准品/质控品的样本稀释剂或基质。有利的是,由于 HSA 来源是重组的,基质不应含有任何通常在双重剥离血清中发现的可测量污染物。SigMatrix Ultra 已成功用于临床相关浓度的总睾酮(20-2,000 pg/mL)、雌二醇和雌酮(2-1,000 pg/mL)的 LC-MS/MS 分析。在 SigMatrix Ultra 中制备的校准品显示了良好的线性(r 2 >0.97),并且在最低校准品浓度下对所有供试分析物没有干扰。此外,掺有分析物特异性同位素标记内标物的萃取空白 SigMatrix Ultra 在各分析物的保留时间处未显示高于定量下限的干扰。
外觀
SigMatrix 血清稀释液是含 2% 高纯度重组人血白蛋白(以大米表达)的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)水溶液,不含防腐剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)