無性繁殖
P-Tyr-01, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr)
相關類別
一般說明
The antibody P-Tyr-01 detects tyrosine phosphorylation in activated cells.
免疫原
Phosphotyrosine conjugated to bovine serum albumin.
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.