重要文件
SAB4700622
Sigma-Aldrich
单克隆抗-Ly6g-FITC 大鼠抗
clone RB6-8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
Anti-Gr-1, Anti-Gr1, Anti-Ly-6G
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rat
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RB6-8C5, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2b
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Ly6g(546644)
一般說明
大鼠单克隆抗体RB6-8C5检测中性粒细胞常用的表面标志物Gr-1抗原的Ly6G组分。
淋巴细胞抗原6复合物,基因座G(Ly6G)是25kDa糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定的蛋白质。它是由定位于小鼠染色体15的基因编码的。编码的蛋白质属于Ly6/尿激酶纤溶酶原激活物受体(uPAR)家族。Ly6G的特征是通过4-5个二硫键稳定的“3指折叠”基序。Ly6G仅在小鼠中表达。
免疫原
鼠粒细胞
應用
该试剂专为流式细胞术分析而设计。 推荐工作稀释度为1 μg/mL样品。标示稀释度是本品的推荐稀释起点。工作浓度应由研究者确定。
生化/生理作用
淋巴细胞抗原6复合物,基因座G(Ly6G)的蛋白质折叠有助于形成其他分子的停靠位点。Ly6G充当中性粒细胞的标志物。编码的蛋白质可能与白细胞迁移的调节有关。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ly6G ligation blocks recruitment of neutrophils via a β2-integrin?dependent mechanism
Wang JX
Blood, 120, 1489-1498 (2012)
Antibodies against neutrophil LY6G do not inhibit leukocyte recruitment in mice in vivo
Yipp BG and Kubes P
Blood, 121, 241-242 (2013)
Ly6 family proteins in neutrophil biology
Lee PY
Journal of Leukocyte Biology, 94, 585-594 (2013)
Yangyang Zhang et al.
Diabetes, 69(7), 1549-1561 (2020-04-30)
Diabetic keratopathy, a sight-threatening corneal disease, comprises several symptomatic conditions including delayed epithelial wound healing, recurrent erosions, and sensory nerve (SN) neuropathy. We investigated the role of neuropeptides in mediating corneal wound healing, including epithelial wound closure and SN regeneration.
Yong Woo Jung et al.
European journal of immunology, 39(8), 2281-2292 (2009-07-14)
Th2 lymphocytes deliver essential signals for induction of asthmatic airway inflammation. We previously found that airway antigen challenge induces recruitment of Gr-1(+) neutrophils prior to the recruitment of Th2 cells. We examined, therefore, whether Gr-1(+) cells contribute to the development