重要文件
RAB0991
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸RYK ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... RYK(6259)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-RYK.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J Bertacchini et al.
Leukemia, 28(11), 2197-2205 (2014-04-05)
Acute myeloid leukemia (AML) primary cells express high levels of phosphorylated Akt, a master regulator of cellular functions regarded as a promising drug target. By means of reverse phase protein arrays, we examined the response of 80 samples of primary