重要文件
RAB0038
Sigma-Aldrich
可卡因和苯丙胺反应性转录EIA试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
同義詞:
CART
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.32
物種活性
human, rat, mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
輸入
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13.5 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CARTPT(9607)
一般說明
The CART Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting CART peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
免疫原
Cocaine- and Amphetamine-responsive Transcript (CART), synthetic peptide
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)