化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C[C@@H]1N(C(C=C)=O)C[C@H](NC2=NC=NC3=C2C=CN3)CC1.OC(CC(O)=O)=O
InChI
1S/C15H19N5O.C3H4O4/c1-3-13(21)20-8-11(5-4-10(20)2)19-15-12-6-7-16-14(12)17-9-18-15;4-2(5)1-3(6)7/h3,6-7,9-11H,1,4-5,8H2,2H3,(H2,16,17,18,19);1H2,(H,4,5)(H,6,7)/t10-,11+;/m0./s1
InChI 密鑰
QMPMPSGDPRHZCG-VZXYPILPSA-N
生化/生理作用
PF-06651600 是一种有效的选择性 JAK3 抑制剂。
PF-06651600 特异性靶向 JAK3 的 ATP(腺苷三磷酸)结合结构域(Janus 激酶 3)。JAK3 的功能丧失与严重的联合免疫缺陷综合症有关。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Targeting JAK/STAT signalling in inflammatory skin diseases with small molecule inhibitors.
Welsch K, et al.
European Journal of Immunology, 47(7), 1096-1107 (2017)
Jak3 deficiency blocks innate lymphoid cell development.
Robinette M L, et al.
Mucosal Immunology, 11(1), 50-50 (2018)